Läs mer
SE 563, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SE 563 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H17ClF3NO3/c1-29-17-7-4-15(5-8-17)13-27-19-9-6-16(23)12-18(19)21(22(24,25)26,30-20(27)28)11-10-14-2-3-14/h4-9,12,14H,2-3,13H2,1H3/t21-/m0/s1 |
| Formel vikt | 435.0849 |