Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Se-metylseleno-L-cystein, 98 %
Produktkod. 10167463 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10167463 1 g Glasflaska 1g
10096383 50 mg Glasflaska 50mg
10125370 250 mg Glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10167463 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 300640010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 26046-90-2 | C4H9NO2Se | 182,092 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26046-90-2
Molekylformel C4H9NO2Se
Molekylvikt (g/mol) 182.092
MDL-nummer MFCD00800565
InChI-nyckel XDSSPSLGNGIIHP-VKHMYHEASA-N
Synonym methylselenocysteine, se-methylselenocysteine, se-methyl-l-selenocysteine, 3-methylseleno-l-alanine, selenium-methylselenocystine, r-2-amino-3-methylselanyl propanoic acid, se-methyl-seleno-l-cysteine, unii-twk220499z, ccris 5465, l-alanine, 3-methylseleno
PubChem CID 147004
ChEBI CHEBI:27812
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-metylselanylpropansyra
LEDER C[Se]CC(C(=O)O)N
Specifications
Kemiskt namn eller material Se-methylseleno-L-cysteine
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 182.08
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.