Läs mer
Cytiva SE260/SE250 MiniVertical Electrophoresis System Ersättningsdelar: Distanser
Produktkod. 10668285 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Tjocklek (metrisk):
0,1 cm
0,15 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tjocklek (metrisk) unitSize
10668285 0,1 cm Paket med 2
10065794 0,15 cm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10668285 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SE2619T21.0
Bara null kvar
Specifikationer
För användning med (utrustning) SE 250, SE 260 Mini Format vertikal gelelektroforesenhet
Typ T-formad mellanlägg
Tjocklek (engelska) 0,03 tum.
Tjocklek (metrisk) 0,1 cm
Längd (metrisk) 1.05 cm