Läs mer
Cytiva SE260/SE250 MiniVertical Electrophoresis System Ersättningsdelar: Distanser
Handla allt Cytiva Produkter
Tjocklek (metrisk):
0,1 cm
0,15 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | SE 250, SE 260 Mini Format vertikal gelelektroforesenhet |
| Typ | T-formad mellanlägg |
| Tjocklek (engelska) | 0,05 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0,15 cm |
| Längd (metrisk) | 1.05 cm |