Läs mer
Se6+ lösning för ICP 100mg/L, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12940784 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12940784 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12940784 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer SP 204 100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Se6+ solution
Förpackning Flaska
Koncentration 100 mg/L
Lösningsmedel eller matris Nitric Acid
Kvantitet 100 mL