Läs mer
Hoefer™ SE640 Wide-Mini vertikal elektroforesenhet
Produktkod. p-4380531
Typ:
Mini vertikal elektroforesenhet, grundläggande
Mini vertikal elektrohoresenhet, komplett
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11915358
Brand: Hoefer™ SE640151.5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
  • Grundpaket: Nedre buffertkammare (tank), säkerhetslock med ledningar, övre buffertkammare med katod och anodelektrodfena, 3 uppsättningar glasplattor (18 x 8 cm), fyra 8 cm klämenheter, 6 kammar, dubbla gelgjutningsstativ med utjämningsbas och nivå, buffertdam, Spacer-Mate uppriktningsmall, Separation av Wonder Tool, Wedge Plate Separationsmall.
  • Komplett paket: Nedre buffertkammare (tank), säkerhetslock med ledningar, övre buffertkammare med katod och anodelektrodfena, 3 uppsättningar glasplattor (18 x 8 cm), fyra 8 cm klämenheter, 6 kammar, dubbla gelgjutningsstativ med utjämningsbas och nivå, buffertfördämning, Spacer-Mate inriktningsmall, Wonder Wedge-separeringsverktyg 5, separeringsverktyg 1 för gel, 5 mm. två uppsättningar med 1,5 mm tjocka (2 cm breda) distansbrickor.
Wide-mini system, idealiskt för snabb screening av flera prover
De Hoefer Wide-Mini vertikal elektroforesenhet erbjuder extra brett format idealiskt för snabba körningar med hög genomströmning. Med tillbehörsavdelare kan du genomföra en körning på upp till 112 prover på så lite som 40 minuter.
  • Maximal glasplattastorlek 18 x 8 cm, tillåter snabb screening av upp till 112 prover samtidigt
  • Designen tillåter att geler omges enhetligt av buffert så att värmeavledning är effektiv; banden är skarpa och körfälten är raka
  • Rymmer denaturerande eller naturliga polyakrylamidgeler
  • Kör upp till fyra andra dimensionsgeler som stämmer IEF-remsor eller tubgeler
  • Idealisk för att optimera 2DE-protokoll
  • Förvaringstemperatur: +15 °C till 30 °C
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN61010-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Beskrivning Wide-Mini vertikal elektroforesenhet, komplett
Typ Mini vertikal elektrohoresenhet, komplett
Fuktighetsområde Upp till 80 %
Inkluderar Nedre buffertkammare (tank), säkerhetslock med ledningar, övre buffertkammare med katod och anodelektrodfena, 3 uppsättningar glasplattor (18 x 8 cm), fyra 8 cm klämenheter, 6 kammar, dubbla gelgjutningsstativ med utjämningsbas och nivå, buffertfördämning, spacer-mate inriktningsmall, wonderkil, separeringsverktyg för separering av 5-gel, 5 stycken 1,5 mm tjocka distanser
Temperatur (engelska) Max 113°F
Temperatur (metrisk) Max 45 °C
Temperatur (metrisk) lagring 15 °C till 30 °C
Tjocklek (engelska) Spacer 0,05 tum.
Tjocklek (metrisk) mellanlägg 0.15 cm
Bredd (engelska) 12,59 tum.
Width (engelska) Gel 7,08 tum
Bredd (metrisk) 32 cm
Bredd (metrisk) Gel 18 cm
Höjd (engelska) 11,41 tum.
Höjd (engelska) Gel 3,14 tum.
Höjd (metrisk) 29 cm
Djup (engelska) 5,51 tum
Djup (metriskt) 14 cm
Spänning 1000 V
Wattal 50 w
Amperage 500 mA