Läs mer
Macherey-Nagel™ Sjösand
Produktkod. 12706561 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Typ:
Sjösand
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
12706561 Sjösand Varje
1 options
Produktkod. 12706561 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 727423
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00 SEK
    526.96 SEK / Paket med 1
    Save 58.04 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Används för att förbereda kolonner för användning i lågtrycksblixtkromatografi. Macherey-Nagel™ Sea Sand är syratvättad och kalcinerad och finns i 1 kg flaska.
Vid packning av en kolonn för användning vid lågtrycksblixtkromatografi måste användarna se till att adsorbenten inte kan spolas ur kolonnen och att adsorbenten inte blir suspenderad i eluenten. Havssand placeras ovanför och under kiseldioxiden för att säkerställa en stabil gelbädd.
  • En dyna av glasfibervadd placeras framför kranen och ett lager havssand (ca 0,5 1,0 –cm) fylls på ovanför den.
  • Därefter packas den torra adsorbenten i kolonnen och sedimenteras tills den bildar en stabil gelbädd
  • Kiseldioxidbädden är täckt med ytterligare ett lager havssand (ca 0,5 –1,0 cm) för att undvika suspension av kiselytan
Specifikationer
Material Havssand, syratvättad och bränd
Typ Sjösand
För användning med (applikation) Lågtrycksblixtkromatografi
För användning med (utrustning) Flash kromatografi glaskolonner