Läs mer
Havssand, syratvättad och kalcinerad för laboratoriebruk och DAB , Chem Lab
Produktkod. 16234291
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16234291 5 kg -
15949296 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16234291 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL00.2631.5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1830.00 SEK
    1435.50 SEK / 5kg
    Save 394.50 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 14808-60-7
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn silandion
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Färg Grå
Fysisk form Fast
Kvantitet 5 kg
Kvalitet Analytisk
Förlust vid tändning < 0.05%
Förpackning Polyeten
Densitet 2,66 g/cm3