missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Havssand, syratvättad och kalcinerad för laboratoriebruk och DAB , Chem Lab

Produktkod. p-7217155
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15949296

Brand: Chem-Lab CL00.2631.1000

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 14808-60-7
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn silandion
LEDER O=[Si]=O

Specifikationer

Färg Grå
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
Kvalitet Analytisk
Förlust vid tändning < 0.05%
Förpackning Polyeten
Densitet 2.66 g/cm3
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.