Läs mer
Havssand, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10780385 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10780385 1 kg 1kg
10070682 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10780385 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/0330/60
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
O2Si, CAS-nummer-14808-60-7, aerosil, kristobalit, kiselgur, infusorialjord, kvarts, kiseldioxid, kiseldioxid, amorf, kiselsyraanhydrid, kiseldioxid, tridymit, 5kg, 2230 grader.C, CHE85630BI:085630BI:085630BI:3056mol, VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N, dioxosilan, 1610 grader C, 11232, 60.083
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14808-60-7
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-namn dioxosilan
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kokpunkt 2230 °C
Smältpunkt 1610 °C
Färg Beige
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 60,08 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Produktbeteckning
  • Sjösand