Läs mer
SEA0400, MedChemExpress
Beskrivning
SEA0400 is a novel and selective inhibitor of the Na+-Ca2+ exchanger (NCX), inhibiting Na+-dependent Ca2+ uptake in cultured neurons, astrocytes, and microglia with IC50s of from 5 to 33 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SEA0400 |
| CAS | 223104-29-8 |
| Färg | Khaki |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H19F2NO3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (86.17 mM) |
| LEDER | NC1=CC(OCC)=CC=C1OC2=CC=C(OCC3=CC(F)=CC=C3F)C=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 371.38 |
| Formel vikt | 371.38 |
| Visa mer |