Läs mer
SeaKem™ LE Agarose, Lonza™
Produktkod. 11570717
Kvantitet:
25 g
100 g
125 g
500 g
Förpackningsstorlek:
25g
500g
Varje
Produktkod. 11570717
Brand: Lonza 50000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Idealisk för rutinanalys av nukleinsyror genom gelelektrofores och blotting. SeaKem™ LE Agarose löser upp DNA skarpt och ger konsekvent upplösning från parti till parti.
  • För DNA-analys/blotting
  • Molekylärbiologi betyg
  • EEO 0,09 0,–13
  • Gelningstemperatur 36°± 1,5 °C
  • DNas/RNas-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SeaKem LE Agarose
Kvantitet 125 g