Läs mer
Lonza™ SeaKem™ LE Agarose
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Varje gel löser upp DNA skarpt och ger konsekvent upplösning från parti till parti
- Agaros har ingen detekterbar DNas- eller RNas-aktivitet
- Bildar starka geler med låg bakgrund på etidiumbromid, SYBR™ Grönt, eller GelStar™ färgning
- Analysceritifkat tillhandahålls
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Agarose Gel Kassett |
| För användning med (applikation) | Ouchterlony och radiell immundiffusion (RID) |
| Kvantitet | 1 kg |