Beskrivning
- Tätningsfilmen kan sträckas till tre gånger sin ursprungliga längd.
- Seal-R-film™ passar alltid, även med oregelbundna former.
- För spårbarhet har varje rulle en partiidentifikation.
- Med BRAND skärare för försegling av film du kan skära rullar med bredder på 50 och 100 mm effektivt och ekonomiskt och förvara dem rent.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Film |
| Bredd (metrisk) | 100 mm |
| Längd (metrisk) | 38 m |
| Material | Mineralvax, polyolefin |
| För användning med (utrustning) | Bägare, kolvar och andra kärl |