Läs mer
BRAND™ Seal-R-film™ Tätningsfilm
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7163698 Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
15 m
38 m
75 m
Bredd (metrisk):
50 mm
100 mm
500 mm
Produktkod. 16425314
Brand: BRAND™ 701620
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inget mer spill, avdunstning och förorening! Seal-R-film™ tätningsfilm förseglar bägare, kolvar och andra kärl. Den passar alltid, även med oregelbundna former.
  • Tätningsfilmen kan sträckas till tre gånger sin ursprungliga längd.
  • Seal-R-film™ passar alltid, även med oregelbundna former.
  • För spårbarhet har varje rulle en partiidentifikation.
  • Med BRAND skärare för försegling av film du kan skära rullar med bredder på 50 och 100 mm effektivt och ekonomiskt och förvara dem rent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Objektbeskrivning BRAND Seal-R-film™ tätningsfilm, längd 38m, bredd 100mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Längd (metrisk) 38 m
Material Mineralvax, polyolefin
För användning med (utrustning) Bägare, kolvar och andra kärl