Beskrivning
- Förhindrar i händelse av brand eller nödsituation kontaminering av omgivningen med vattenförorenande vätskor
- Inkl. skyddsfilm med inbyggda handtag
- Beständig mot vatten, kolväten och de flesta kemikalier
- Det extremt täta, flexibla materialet som fäster på undersidan anpassar sig perfekt till markens natur
- Kan användas flera gånger
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Material | Polyuretan |
| Typ | Barriär Spill Matting |
| Längd (engelska) | 15,75 tum |
| Längd (metrisk) | 400.00 mm |
| Bredd (engelska) | 15,75 tum |
| Bredd (metrisk) | 400,00 mm |
| Höjd (engelska) | 0,31 tum. |
| Höjd (metrisk) | 8.00 mm |
| Vikt (engelska) | 3.86 lb. |
| Visa mer |