Läs mer
Eppendorf™ Tätningsmatta för DWP96/2000 Deepwell Tallrik
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15491920 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Antal per förpackning:
500/Pk., 5 påsar x 10 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Antal per förpackning unitSize
15491920 500/Pk., 5 påsar x 10 st Paket med 50
1 options
Produktkod. 15491920 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030127960
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högpresterande förseglingsalternativ ger en säker och pålitlig förslutning lämplig för inkubering, bearbetning, lagring eller provarkivering.
  • Förvaringsfilm och folielimmade tätningar för enkel och pålitlig försegling under provförvaring
  • Värmeförseglingskant och folie för kontinuerlig låsning med bästa avdunstningsskydd
  • Folieprodukter är gjorda av aluminium, kan stickas hål och skyddar ljuskänsliga prover
  • Filmprodukter är transparenta och ger skydd mot oönskade punkteringar
  • Eppendorf plåtlock: stabilt, flexibelt skydd av prover vid korttidsförvaring
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning PCR ren
Antal per förpackning 500/Pk., 5 påsar x 10 st
Plattkompatibilitet 96/2000 Djupbrunnsplatta