Läs mer
DWK Life Sciences Tätningsring, för polerade sfäriska fogar (silikon + FEP)
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Oslipad DURAN™ sfäriska slipade fogar tätar endast via tätningsringen. FEP-belagda silikonringar används där hög kemikaliebeständighet krävs.
- På grund av materialegenskaperna kan den användas för arbeten med höga krav på tätningsringens kemikaliebeständighet.
- Silikon och FEP tätningsring
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 64 NS |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Silikon, FEP |
| För användning med (applikation) | Tätning av oslipade sfäriska slipade fogar |
| Förpackningsmängd | 10/Pk. |