Läs mer
DWK Life Sciences Tätningsring, för polerade sfäriska fogar (silikon + FEP)
Produktkod. 15857081 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Beskrivning:
19 NS
29 NS
35 NS
41 NS
64 NS
S 13 NS
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15857081
Brand: DWK Life Sciences 286231301
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För tätning DURAN™ kulleder utan markförband med höga krav på kemikaliebeständighet.
Oslipad DURAN™ sfäriska slipade fogar tätar endast via tätningsringen. FEP-belagda silikonringar används där hög kemikaliebeständighet krävs.
  • På grund av materialegenskaperna kan den användas för arbeten med höga krav på tätningsringens kemikaliebeständighet.
  • Silikon och FEP tätningsring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning S 13 NS
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Silikon, FEP
För användning med (applikation) Tätning av oslipade sfäriska slipade fogar
Förpackningsmängd 10/Pk.