Läs mer
DWK Life Sciences Tätningsring, för polerade sfäriska fogar (silikon + FEP)
Produktkod. 15897081 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Beskrivning:
19 NS
29 NS
35 NS
41 NS
64 NS
S 13 NS
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning unitSize
15897081 41 NS Paket med 10
15807091 64 NS Paket med 10
15857081 S 13 NS Paket med 10
15867081 19 NS Paket med 10
15877081 29 NS Paket med 10
15887081 35 NS Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15897081 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 286234101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För tätning DURAN™ kulleder utan markförband med höga krav på kemikaliebeständighet.
Oslipad DURAN™ sfäriska slipade fogar tätar endast via tätningsringen. FEP-belagda silikonringar används där hög kemikaliebeständighet krävs.
  • På grund av materialegenskaperna kan den användas för arbeten med höga krav på tätningsringens kemikaliebeständighet.
  • Silikon och FEP tätningsring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 41 NS
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Silikon, FEP
För användning med (applikation) Tätning av oslipade sfäriska slipade fogar
Förpackningsmängd 10/Pk.