Läs mer
DWK Life Sciences Tätningsring, för polerade sfäriska fogar (silikon + FEP)
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Beskrivning:
19 NS
29 NS
35 NS
41 NS
64 NS
S 13 NS
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Oslipad DURAN™ sfäriska slipade fogar tätar endast via tätningsringen. FEP-belagda silikonringar används där hög kemikaliebeständighet krävs.
- På grund av materialegenskaperna kan den användas för arbeten med höga krav på tätningsringens kemikaliebeständighet.
- Silikon och FEP tätningsring
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 64 NS |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Silikon, FEP |
| För användning med (applikation) | Tätning av oslipade sfäriska slipade fogar |
| Förpackningsmängd | 10/Pk. |