Läs mer
DWK Life Sciences Tätningsring, för polerade sfäriska fogar (VITON)
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Kulleder utan markförband tätar endast via tätningsringen. VITON tätningsringar används i vakuumapplikationer.
- På grund av materialegenskaperna kan den användas för arbeten med höga krav på tätningsringens kemikaliebeständighet.
- Tätningsring av VITON
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Tätning av oslipade sfäriska slipade fogar |
| Ledstorlek | 13 NS |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Material | Viton |