Läs mer
DWK Life Sciences Tätningsring, för polerade sfäriska fogar (VITON)
Produktkod. 15894488 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Ledstorlek:
13 NS
19 NS
29 NS
64 NS
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ledstorlek Förpackningsstorlek
15894488 29 NS Paket med 10
15804498 13 NS Paket med 10
15814498 19 NS Paket med 10
15824498 64 NS Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15894488 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 1152556
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
För tätning av markfogar utan markfogar DURAN™ , speciellt för vakuumapplikationer.
Kulleder utan markförband tätar endast via tätningsringen. VITON tätningsringar används i vakuumapplikationer.
  • På grund av materialegenskaperna kan den användas för arbeten med höga krav på tätningsringens kemikaliebeständighet.
  • Tätningsring av VITON
Specifikationer
För användning med (applikation) Tätning av oslipade sfäriska slipade fogar
Ledstorlek 29 NS
Kvantitet 10/Pk.
Material Viton