Beskrivning
Tätningshylsor av PP, steriliserbara, som tätar enskilda kammare vid fyllning, tömning eller transport. Tätningshylsorna är lätta att skjuta på och klipps automatiskt på plats. Längd 150 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen, PVC |
| För användning med (utrustning) | Zonprovtagare |
| Diameter (metrisk) yttre topp | 50 mm |
| Längd (metrisk) | 150 mm |