Läs mer
Buerkle™ Tätningshylsor för Buerkle™ Zonprovtagare
Produktkod. p-7230565 Handla allt Bürkle Produkter
Diameter (metrisk) yttre topp:
25 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 10770763
Brand: Buerkle™ 53170011
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tätningshylsor tillverkade av PP, steriliserbara, de tätar enskilda kammare vid fyllning, tömning eller transport. Tätningshylsorna är lätta att skjuta på och de klämmer automatiskt på plats.
Tätningshylsor av PP, steriliserbara, som tätar enskilda kammare vid fyllning, tömning eller transport. Tätningshylsorna är lätta att skjuta på och klipps automatiskt på plats. Längd 150 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
För användning med (utrustning) Zonprovtagare
Diameter (metrisk) yttre topp 25 mm
Längd (metrisk) 150 mm