Läs mer
Slice™ Ripperblad för sömmar
Produktkod. 16443629
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
16443629 Vitt
1 options
Produktkod. 16443629 Leverantör Slice™ Leverantörsnummer 10536
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00 SEK
    317.58 SEK / Paket med 4
    Save 31.42 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rundad spets säkerhetsblad med finger-friendly™ kanten är säker att röra vid
  • Bladtyp: rundad spets
  • Säkrare än traditionella blad
  • Finger-friendly™ kanten skär effektivt
  • Håller upp till 11,2 gånger längre än metallblad
  • Färre bladbyten = färre skador
  • Minskar skador, sänker kostnader
  • Gnistfri, icke-ledande, icke-magnetisk
  • Kemiskt inert, rostar aldrig
  • Fri från olja och smörjmedel
  • Kräver inte kassering av vassa föremål
  • 100% återvinningsbar
  • Kompatibla handtag: 10596, 10597, 10548, 10580, 10589, 10568
  • Kompatibel med Slice-sömklippare, hantverkshandtag, skalpell och precisionskniv
  • Skär utan att dra i omgivande material
  • 4 blad per förpackning
  • Specifikationer
    Produkttyp Rundad spets
    Längd (engelska) 1,22 tum.
    Längd (metrisk) 31 mm
    Material Zirkoniumoxid
    Färg Vitt
    För användning med (applikation) Säker skärning
    Inkluderar 4 blad per förpackning
    Antal per förpackning 4 Pk.
    Vikt (engelska) 0,03 oz.
    Vikt (metrisk) 0.85 g
    Bredd (engelska) 0,24 tum
    Bredd (metrisk) 6 mm