Läs mer
Fisher Science Education™ Sömlös cellulosadialysslang
Produktkod. 17780245 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
20.4 mm
Längd (metrisk):
3 m
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk)
17780245 20.4 mm 3 m
1 options
Produktkod. 17780245
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pålitlig och flexibel dialysslang med 12 000 MWCO för att separera makromolekyler i utbildningslaboratorier inom kemi, biologi och farmaceuti.
  • Material: Sömlös cellulosa
  • Molekylviktsgräns (MWCO): Behåller molekyler ≥12 000
  • Da Applications: Idealiskt för utbildningsmiljöer inom analytisk kemi, biologi och farmaceutiska studier
  • Permeabilitet: Hög genomsläpplighet för vatten och föreningar med låg molekylvikt
  • Pordiameter: cirka 4,8 nm
  • Formulering: Glycerin, vatten och 1 % svavel
  • Förvaring: Förvara i en lufttät behållare; Återfukta om den är torr
  • Diameter: 45 mm (1,13 tum)
  • Längd: 30 m (100 fot)
  • Mängd: Såld individuellt (varje)
  • Endast utbildningsändamål: Inget analyscertifikat (C of A) tillhandahålls
Denna produkt är avsedd för utbildningsbruk - inget C av A är tillgängligt.
Specifikationer
Produkttyp Dialysslang
Material Sömlös cellulosa
Diameter (metrisk) 20.4 mm
Diameter (engelska) 0,8 tum.
Längd (engelska) 10 ft.
Längd (metrisk) 3 m
Formulering Glycerin, vatten och 1% svavel
Kvantitet Vardera
För användning med (applikation) Användbar inom analytisk kemi, biologi och farmaceutiska områden