Läs mer
Sebacinsyra, 98+%
Produktkod. 11402207
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
5000g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11402207 250 g 250g
11483980 100 g 100g
11492197 1000 g 1000g
11412207 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11402207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14158.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111-20-6 | C10H18O4 | 202,25 g/mol
Sebacinsyra används som monomer för nylon 610, mjukgörare, smörjmedel, hydraulvätskor, kosmetika och ljus. Det används också som mellanprodukter i antiseptika, aromater och målningsmaterial. Det används i syntesen av poly(glycerolsebacat) och ny bionylon. Den kan användas som lim, korrosionsinhibitorer och lösningsmedel. Dess derivat, dietyl Sebacate, används i plasttillverkning och ingenjörskonst, såväl som läkemedelstillförselprocedurer genom användning av biologiskt nedbrytbara inkapslingar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Sebacinsyra används som monomer för nylon 610, mjukgörare, smörjmedel, hydraulvätskor, kosmetika och ljus. Det används också som mellanprodukter i antiseptika, aromater och målningsmaterial. Det används i syntesen av poly(glycerolsebacat) och ny bionylon. Den kan användas som lim, korrosionsinhibitorer och lösningsmedel. Dess derivat, dietyl Sebacate, används i plasttillverkning och ingenjörskonst, såväl som läkemedelstillförselprocedurer genom användning av biologiskt nedbrytbara inkapslingar.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Noter
Inkompatibel med baser, reduktionsmedel och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-20-6
Molekylformel C10H18O4
Molekylvikt (g/mol) 202.25
MDL-nummer MFCD00004440
InChI-nyckel CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym sebacic acid, 1,8-octanedicarboxylic acid, 1,10-decanedioic acid, sebacic acids, decanedicarboxylic acid, n-decanedioic acid, sebacinsaure, acide sebacique, sebacate, sebacinsaeure
PubChem CID 5192
ChEBI CHEBI:41865
IUPAC-namn dekandisyra
LEDER C(CCCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sebacic acid
Smältpunkt 131°C to 134°C
Densitet 1.271
Kokpunkt 295°C (100 mmHg)
Flampunkt 220°C (428°F)
Linjär formel HO2C(CH2)8CO2H
Kvantitet 250 g
Beilstein 1210591
Merck Index 14,8415
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 202.25
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.