Läs mer
Sebacinsyra, 98 %
Produktkod. 10667292 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
1kg
2.5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10667292 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10255230 100 g Plastflaska 100g
10245230 1 kg Plastflaska 1kg
10073853 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10667292 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 132630025
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 111-20-6 | C10H18O4 | 202,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-20-6
Molekylformel C10H18O4
Molekylvikt (g/mol) 202.25
MDL-nummer MFCD00004440
InChI-nyckel CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym sebacic acid, 1,8-octanedicarboxylic acid, 1,10-decanedioic acid, sebacic acids, decanedicarboxylic acid, n-decanedioic acid, sebacinsaure, acide sebacique, sebacate, sebacinsaeure
PubChem CID 5192
ChEBI CHEBI:41865
IUPAC-namn dekandisyra
LEDER C(CCCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sebacic acid
Smältpunkt 131,0 °C till 134,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 294,4 °C (100,0 mmHg)
Flampunkt 220 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HO2C(CH2)8CO2H
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 02, IV, 2078
Merck Index 15, 8552
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 0,1 % i eter (17 °C), fritt löslig i alkohol, estrar och ketoner, sparsamt löslig i kolväten, olöslig i etyleter och koltetraklorid
Formel vikt 202.25
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver eller granulat
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.