Läs mer
Sebacinsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,8-Octanedicarboxylic acid (Decanedioic acid) |
| CAS | 111-20-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 H18 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Decanedioic acid (9CI','ACI), Sebacic acid (8CI), 1,10-Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, n-Decanedioic acid, NSC 19492, NSC 97405 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)CCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | dekanediosyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.25 |
| Visa mer |