Läs mer
Sebacinsyra, TRC
Produktkod. 30426029
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30426029 10 g
30412114 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30426029 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS21141010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,8-Octanedicarboxylic acid (Decanedioic acid)
CAS 111-20-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C10 H18 O4
Kvantitet 10 g
Synonym Decanedioic acid (9CI','ACI), Sebacic acid (8CI), 1,10-Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, n-Decanedioic acid, NSC 19492, NSC 97405
InChI formel InChI=1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)
LEDER OC(=O)CCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn dekanediosyra
Molekylvikt (g/mol) 202.25
Formel vikt 202.1205