Läs mer
Sebaconitrile, 95%
Produktkod. 11426186
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11426186 25 g 25g
11416186 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11426186 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23010.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1871-96-1 | C10H16N2 | 164.252 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1871-96-1
Molekylformel C10H16N2
Molekylvikt (g/mol) 164.252
MDL-nummer MFCD00019900
InChI-nyckel DFJYZCUIKPGCSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sebaconitrile, 1,8-dicyanooctane, octamethylene dicyanide, oktamethylendikyanid, oktamethylendikyanid czech, octane-1,8-dicarbonitrile, sebacic acid dinitrile, acmc-209epg, wln: nc8cn, 4-02-00-02089 beilstein handbook reference
PubChem CID 74639
IUPAC-namn dekanedinitril
LEDER C(CCCCC#N)CCCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sebaconitrile
Smältpunkt 4°C to 8°C
Densitet 0.91
Kokpunkt 199°C to 200°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1750739
Formel vikt 164.25
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.