Läs mer
Sebacoylklorid, 92 %, teknisk
Produktkod. 10422261 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10422261 250 g Glasflaska 250g
10668313 50 g Glasflaska 50g
15790849 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10422261 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 294902500
 Begränsad artikel
I lager
Sebacoylklorid, 92%, C10H16Cl2O2, CAS-nummer-111-19-3, dekanedioinsyraklorid, sebacoylklorid, cp, oktan-1,8-dikarbonylklorid, sebacylklorid, sebacoyldikklorid, sebacoyldioxidklorid, sebacoylklorid, acmc-1byrk, dekanedioylklorid, 500g, 90% min. (GC) | CAS: 111-19-3 | C10H16Cl2O2 | 239,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-19-3
Molekylformel C10H16Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 239.14
MDL-nummer MFCD00000770
InChI-nyckel WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sebacoyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, decanedioyl chloride, sebacoylchloride, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacoyl chloride, cp, acmc-1byrk, decanedioic acid chloride
PubChem CID 66072
IUPAC-namn dekandioyldiklorid
LEDER C(CCCCC(=O)Cl)CCCC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sebacoyl chloride
Smältpunkt -2.5°C
Färg Vit till Beige
Densitet 1.1210g/mL, 1.121
Kokpunkt 220.0°C (75.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 90% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClCO(CH2)8COCl
Brytningsindex 1.4670 to 1.4700
Kvantitet 250 g
Beilstein 02, 719
Löslighetsinformation Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in hydrocarbons and ethers
Formel vikt 239.14
Procent renhet 92%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sebacoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/och tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Decanedioyl dichloride, Hydrochloric acid, Decanedioic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.