Läs mer
Sebacoylklorid, 92 %, teknisk
Produktkod. 10668313 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10668313 50 g Glasflaska 50g
10422261 250 g Glasflaska 250g
15790849 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10668313 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 294900500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Sebacoylklorid, 92%, C10H16Cl2O2, CAS-nummer-111-19-3, dekanedioinsyraklorid, sebacoylklorid, cp, oktan-1,8-dikarbonylklorid, sebacylklorid, sebacoyldikklorid, sebacoyldioxidklorid, sebacoylklorid, acmc-1byrk, dekanedioylklorid, 500g, 90% min. (GC) | CAS: 111-19-3 | C10H16Cl2O2 | 239,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-19-3
Molekylformel C10H16Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 239.14
MDL-nummer MFCD00000770
InChI-nyckel WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sebacoyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, decanedioyl chloride, sebacoylchloride, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacoyl chloride, cp, acmc-1byrk, decanedioic acid chloride
PubChem CID 66072
IUPAC-namn dekandioyldiklorid
LEDER C(CCCCC(=O)Cl)CCCC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sebacoyl chloride
Smältpunkt -2,5 °C
Färg Vit till Beige
Densitet 1.1210g/mL, 1.121
Kokpunkt 220,0 °C (75,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 90% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClCO(CH2)8COCl
Brytningsindex 1,4670 till 1,4700
Kvantitet 50 g
Beilstein 02, 719
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: kan brytas ner. Andra lösligheter: lösliga i kolväten och etrar
Formel vikt 239.14
Procent renhet 92%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.