Läs mer
Sebacoylochlorid, 95 %
Produktkod. 11412337
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11412337 25 g 25g
11422337 100 g 100g
11432337 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11412337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14226.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 111-19-3 | C10H16Cl2O2 | 239,136 g/mol
Sebacoylklorid används vid syntes av nylon-6,10-polymer genom att reagera med hexametylendiamin. Det används också för att framställa dekandisyra-bis-(3-dimetylamino-propyl)-ester i närvaro av trietylamin som katalysator. Det används som en mellanprodukt i kemisk syntes. Det är involverat i produktionen av polyamidmikrokapslar genom polykondensation av p-fenylendiamin med sebacoylklorid med användning av dietylentriamin (DETA) tvärbindare och oljesyra som mjukgörare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Sebacoylklorid används vid syntes av nylon-6,10-polymer genom att reagera med hexametylendiamin. Det används också för att framställa dekandisyra-bis-(3-dimetylamino-propyl)-ester i närvaro av trietylamin som katalysator. Det används som en mellanprodukt i kemisk syntes. Det är involverat i produktionen av polyamidmikrokapslar genom polykondensation av p-fenylendiamin med sebacoylklorid med användning av dietylentriamin (DETA) tvärbindare och oljesyra som mjukgörare.
Löslighet Blandbar med kolväten
och etrar.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med vatten, syror, baser, aminer, alkoholer och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-19-3
Molekylformel C10H16Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 239.136
MDL-nummer MFCD00000770
InChI-nyckel WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sebacoyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, decanedioyl chloride, sebacoylchloride, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacoyl chloride, cp, acmc-1byrk, decanedioic acid chloride
PubChem CID 66072
IUPAC-namn dekandioyldiklorid
LEDER C(CCCCC(=O)Cl)CCCC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sebacoyl chloride
Smältpunkt -5 °C
Densitet 1.121
Kokpunkt 161 °C (14 mmHg)
Flampunkt 165 °C (329 °F)
Odör Stickande
Brytningsindex 1.468
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 1365665
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Blandbar med kolväten och etrar.
Formel vikt 239.14
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sebacoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Decanedioyl dichloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.