missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sebacoyl Dichloride, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15820681
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15820681 100 mL 100ml
15810681 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15820681 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8188990100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 111-19-3

Specifikationer

Smältpunkt -5°C
Densitet 1.12 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 161°C/19 hPa
Molekylformel ClOC(CH2)8COCl
MDL-nummer MFCD00000770
Kvantitet 100 mL
Synonym Sebacoyl dichloride, Sebacoyl chloride, Sebacoyl dichloride
Molekylvikt (g/mol) 239.14
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.