missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sebuthylazine-2-hydroxy 10 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30325024
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30325024 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30325024 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREB16920900ME10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sebuthylazine-2-hydroxy
CAS 33124-61-7
Analyt- eller komponentnamn Sebuthylazine-2-hydroxy
Frakt skick +20°C
Molekylformel C9 H17 N5 O
Koncentration 10 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym s-Triazin-2-ol, 4-(sec-butylamino)-6-(ethylamino)- (8CI), 4-(Ethylamino)-6-[(1-methylpropyl)amino]-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2-Hydroxy-4-ethylamino-6-sec-butylamino-s-triazine, Ethylamino-sec-butylaminohydroxy-s-triazine, GS 28784, Hydroxyethazine
InChI formel InChI=1S/C9H17N5O/c1-4-6(3)11-8-12-7(10-5-2)13-9(15)14-8/h6H,4-5H2,1-3H3,(H3,10,11,12,13,14,15)
LEDER CCNc1nc(O)nc(NC(C)CC)n1
IUPAC-namn 4-(butan-2-ylamino)-6-(ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ol
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 211.26
Kvantitet 10 ml
Formel vikt 211.1433 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.