missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sebuthylazine-d5 (ethyl-d5), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sebuthylazine D5 |
| CAS | 1219805-56-7 |
| Molekylformel | C9 2H5 H11 Cl N5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Sebuthylazine D5 (N-ethyl D5), 6-Chloro-N4-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-N2-sec-butyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16ClN5/c1-4-6(3)12-9-14-7(10)13-8(15-9)11-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,12,13,14,15)/i2D3,5D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Nc1nc(Cl)nc(NC(C)CC)n1 |
| IUPAC-namn | 2-N-butan-2-yl-6-chloro-4-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.74 |
| Formel vikt | 234.1408 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?