Läs mer
sec-butanol, 99+%, Extra torrt, AcroSeal™
Produktkod. 10537264 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10537264 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
10653605 1 L AcroSeal™ Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10537264 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 610261000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00 SEK
    515.22 SEK / 100ml
    Save 19.78 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 78-92-2 | C4H10O | 74,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-92-2
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
MDL-nummer MFCD00004569
InChI-nyckel BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
IUPAC-namn butan-2-ol
LEDER CCC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material sec-Butanol
Densitet 0.81g/mL
Kvantitet 100 mL
Identifiering Godkännandetest
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel C2H5CH(OH)CH3
Vatten Max 50 ppm.
Beilstein 01, 371
Merck Index 15, 1543
Formel vikt 74.12
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Extra torr
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.