Läs mer
sec-butanol, 99%, Extra Pure
Produktkod. 10765361 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10765361 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10448630 1 L Glasflaska -
10512744 10 L Plasttrumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10765361 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 107700025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00 SEK
    529.65 SEK / 2.5 L
    Save 80.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 78-92-2 | C4H10O | 74,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-92-2
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
MDL-nummer MFCD00004569
InChI-nyckel BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
IUPAC-namn butan-2-ol
LEDER CCC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material sec-Butanol
Smältpunkt -115,0 °C
Densitet 0.8100g/mL, 0.81
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt 24 °C
Infrarött spektrum Följer referensrapporten
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,3960 till 1,3980 (20 °C, 589 nm)
Rester efter avdunstning 0,005% max.
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel C2H5CH(OH)CH3
Viskositet 4,2 mPa (20 °C)
Vatten 0,5% max.
Beilstein 01, 371
Merck Index 15, 1543
Kokpunkt 99,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 125 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, ester, eter och bensen
Formel vikt 74.12
Procent renhet 99%
Kvalitet Extra ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • sec-Butanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Butanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.