Läs mer
(±)-sec-Butyl-1,1,1-d3 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Butanol-d3 |
| CAS | 53716-61-3 |
| Molekylformel | C4 D3 H7 O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | sec-Butyl-2',2',2'-d3 Alcohol, 2-Butan-1,1,1-d3-ol, 2-Butan-1,1,1-d3-ol (9 CI), sec-Butyl-2',2',2'-d3 alcohol (6 CI), 1,1,1-Trideuteriobutan-2-ol, (±)-sec-Butyl-1,1,1-d3 alcohol, (±)-sec-Butyl-1,1,1-d3 alcohol, (±)-sec-Butyl-1,1,1-d3 alcohol |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5 H,3H2,1-2H3/i2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(O)CC |
| IUPAC-namn | 1,1,1-trideuteriobutan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 77.14 |
| Formel vikt | 77.092 g/mol |
| Visa mer |