missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(±)-sec-Butyl-3,3,4,4,4-d5 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Butan-3,3,4,4,4-d5-ol |
| CAS | 75749-92-7 |
| Molekylformel | C4 D5 H5 O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 2-Butan-3,3,4,4,4-d5-ol (9 CI), sec-Butyl-d5 alcohol, 3,3,4,4,4-Pentadeuteriobutan-2-ol, (±)-sec-Butyl-3,3,4,4,4-d5 alcohol, 2-Butanol-d5, Butan-2-ol-3,3,4,4,4-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5 H,3H2,1-2H3/i1D3,3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(C)O |
| IUPAC-namn | 3,3,4,4,4-pentadeuteriobutan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 79.1524 |
| Formel vikt | 79.1045 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?