Läs mer
Sec-Butyl 4-Methylbenzenesulfonate (>80%, with an impurity of pTSA), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | sec-Butyl 4-Methylbenzenesulfonate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O3S/c1-4-10(3)14-15(12,13)11-7-5-9(2)6-8-11/h5-8,10H,4H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 228.082 |