Läs mer
sec-butylacetat, TRC
Artikelnummer. 30331383
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Kvantitet Pakningsstørrelse
30331383 2.5 g 2.5g
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331383 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6993302.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Acetic acid-sec.-butyl ester
CAS 105-46-4
Molekylformel C6 H12 O2
Kvantitet 2.5 g
Synonym Acetic acid, sec-butyl ester (8CI), sec-Butyl alcohol acetate (6CI), sec-Butyl alcohol, ester with AcOH (4CI), (±)-2-Butyl acetate, (±)-sec-Butyl acetate, 1-Methylpropyl acetate, 2-Acetoxybutane, 2-Butyl acetate, NSC 8034, Ultrasolve M 1200, sec-Butyl acetate, sec-Butyl ethanoate
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-4-5(2)8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
LEDER CCC(C)OC(=O)C
IUPAC-namn butan-2-ylacetat
Molekylvikt (g/mol) 116.16
Formel vikt 116.0837
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.