Läs mer
sec-butylacetat, TRC
Produktkod. 30336648
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30336648 5 g
1 options
Produktkod. 30336648 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6993305G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic acid-sec.-butyl ester
CAS 105-46-4
Molekylformel C6 H12 O2
Kvantitet 5 g
Synonym Acetic acid, sec-butyl ester (8CI), sec-Butyl alcohol acetate (6CI), sec-Butyl alcohol, ester with AcOH (4CI), (±)-2-Butyl acetate, (±)-sec-Butyl acetate, 1-Methylpropyl acetate, 2-Acetoxybutane, 2-Butyl acetate, NSC 8034, Ultrasolve M 1200, sec-Butyl acetate, sec-Butyl ethanoate
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-4-5(2)8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
LEDER CCC(C)OC(=O)C
IUPAC-namn butan-2-ylacetat
Molekylvikt (g/mol) 116.16
Formel vikt 116.0837