Läs mer
Sec-Butyl Alcohol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10438400 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Amber glass bottle
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10438400 1 L Amber glass bottle 1 L
10680331 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.5 L
10598220 25 L Metal can 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10438400 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/5200/15
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 78-92-2
MDL-nummer 4569
Specifikationer
Smältpunkt -115°C
Färg Colorless
Kokpunkt 99°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C4H10O
Kvantitet 1 L
Ångdensitet 2.6
Formel vikt 74.12g/mol
Ångtryck 17mbar at 20°C
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • sec-Butyl alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.