Läs mer
sec-Butylisotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10077632
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10077632 10 g 10g
10402504 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10077632 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00486EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 4426-79-3
Molekylformel C5H9NS
Molekylvikt (g/mol) 115.19
MDL-nummer MFCD00041108
InChI-nyckel TUFJIDJGIQOYFY-UHFFFAOYNA-N
Synonym sec-butyl isothiocyanate, 2-butyl isothiocyanate, butane, 2-isothiocyanato, isothiocyanic acid sec-butyl ester, isothiocyanic acid, sec-butyl ester, butan-2-isothiocyanate, 2-butylisothiocyanate, s-butyl isothiocyanate, 2-isothiocyanato-butane
PubChem CID 78151
IUPAC-namn 2-isotiocyanatobutan
LEDER CCC(C)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material sec-Butyl isothiocyanate
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 115.2