Läs mer
sec-Butylisotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10402504
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10402504 25 g 25g
10077632 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10402504 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00486EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 4426-79-3
Molekylformel C5H9NS
Molekylvikt (g/mol) 115.19
MDL-nummer MFCD00041108
InChI-nyckel TUFJIDJGIQOYFY-UHFFFAOYNA-N
Synonym sec-butyl isothiocyanate, 2-butyl isothiocyanate, butane, 2-isothiocyanato, isothiocyanic acid sec-butyl ester, isothiocyanic acid, sec-butyl ester, butan-2-isothiocyanate, 2-butylisothiocyanate, s-butyl isothiocyanate, 2-isothiocyanato-butane
PubChem CID 78151
IUPAC-namn 2-isotiocyanatobutan
LEDER CCC(C)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material sec-Butyl isothiocyanate
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 115.2