Läs mer
Sekreterare Butyl Mercaptan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | sec-Butyl Mercaptan |
| CAS | 513-53-1 |
| Molekylformel | C4H10S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (±)-2-Butanethiol, 1-Methyl-1-propanethiol, 2-Butyl mercaptan, 2-Butylthiol, 2-Mercaptobutane, 3-Methyl-2-propanethiol, NSC 78417, s-Butyl mercaptan, sec-Butanethiol, sec-Butyl mercaptan, sec-Butyl thioalcohol, sec-Butylthiol, 2-Butanethiol, (±)-2-Butanethiol, 1-Methyl-1-propanethiol, 2-Butyl mercaptan, 2-Butylthiol, 2-Mercaptobutane, 3-Methyl-2-propanethiol, NSC 78417, s-Butyl mercaptan, sec-Butanethiol, sec-Butyl thioalcohol, sec-Butylthiol, 2-Butanethiol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10S/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(C)S |
| IUPAC-namn | butan-2-tiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 90.19 |
| Formel vikt | 90.0503 |