Läs mer
sec-Butyl methyl ether, 99%
Produktkod. 15450228
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15450228 5 mL 5ml
15460228 25 mL 25ml
15470228 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15450228 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53427.AA
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6795-87-5 | C5H12O | 88.15 g/mol
sec-Butylmetyleter används som lösningsmedel i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
sec-Butylmetyleter används som lösningsmedel i organisk syntes.
Löslighet Blandbar med vatten, alkohol, eter
och aceton.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Undvik förhållanden som lågor, gnistor och direkt solljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6795-87-5
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00190205
InChI-nyckel FVNIMHIOIXPIQT-UHFFFAOYNA-N
Synonym sec-butyl methyl ether, butane, 2-methoxy, methyl sec-butyl ether, ether, sec-butyl methyl, 2-butyl methyl ether, methyl 1-methylpropyl ether, s-butyl methyl ether, butane, 2-methoxy-9ci, butane,2-methoxy, acmc-1b64a
PubChem CID 23238
IUPAC-namn 2-metoxibutan
LEDER CCC(C)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material sec-Butyl methyl ether
Densitet 0.742
Kokpunkt 57°C
Flampunkt −30°C (−22°F)
Brytningsindex 1.372
Kvantitet 5 mL
UN-nummer UN2350
Löslighetsinformation Miscible with water,alcohol,ether and acetone.
Formel vikt 88.15
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.